Få mere at vide
Ansell™ Solvex™ 37-675 Series Grønne Nitril Immersion Handsker
Designet til at levere optimale resultater i våde eller tørre arbejdsmiljøer, hvor kemikalieresistens er afgørende. Fuldt genbrugelig, med en uovertruffen slidstyrke, giver den fremragende komfort for bæreren.
Brand: Ansell™ 37675060
278.34 DKK valid until 2025-09-30
Use promo code "24297" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Omvendt pastillfinish forbedrer grebsniveauet yderligere.
- Længere længde (38 cm) end standard, hvilket udvider beskyttelsen til håndleddet og området under underarmen
- Flockfor og fleksibel nitrilfil giver enestående komfort
- Gauntlet stil
- Genanvendelig
- Latex fri
- Modstandsdygtig over for kemikalier og væskebeskyttelse
- CE, EN374-3:2003, KATEGORI III
Tekniske data
Nitril | |
Glat | |
6 | |
0.38 mm | |
Handske | |
12 par | |
37-675 |
Nitril | |
Nedsænkningshandsker | |
37-675 | |
Grøn | |
Flokkede | |
Kemisk resistens |