Få mere at vide
Solketal, 97%
Artikelnummer. 13428388 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13428388 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
10448120 100 g Glasflaske 100g
10458120 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13428388 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 153650025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 100-79-8 | C6H12O3 | 132,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-79-8
Molekylær formel C6H12O3
Molekylvægt (g/mol) 132.16
MDL nummer MFCD00063238
InChI nøgle RNVYQYLELCKWAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym solketal, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol, glycerolacetone, dioxolan, isopropylidene glycerol, 1,2-isopropylideneglycerol, 1,2-o-isopropylideneglycerol, 1,3-dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl, glycerol dimethylketal
PubChem CID 7528
IUPAC navn (2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol
SMIL CC1(OCC(O1)CO)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Solketal
Navn note 97%
Smeltepunkt -50 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1.0600g/mL
Kogepunkt 188,0 °C til 189,0 °C
Flammepunkt 90 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4330 til 1,4350
Mængde 2.5 kg
Beilstein 19, V,2, 362
Merck Index 15, 5259
Specifik vægtfylde 1.06
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandbar. Andre opløseligheder: blandet med alkohol, acetaler, estere, ætere, aromatiske kulbrinter, klorerede kulbrinter, benzin og pethereher
Viskositet 11 mPa (20 °C)
Formel vægt 132.16
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske