Få mere at vide
Solketal, 97%
Artikelnummer. 11347855
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11347855 500 g 500g
11337855 100 g 100g
11357855 2500 g 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11347855 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02814.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 100-79-8 | C6H12O3 | 132,159 g/mol
Solketal er nyttigt til syntese af mono-, di- og triglycerider. Det bruges som startreagens til syntese af tulipalinderivater. Det fungerer som et brændstoftilsætningsstof i benzin. Det er en hæmmer af methylethylketon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Solketal er anvendeligt til syntese af mono-, di- og triglycerider. Det bruges som startreagens til syntese af tulipalinderivater. Det fungerer som et brændstoftilsætningsstof i benzin. Det er en hæmmer af methylethylketon.
Opløselighed Opløseligt i vand
(fuldt), alkohol, acetaler, estere og ethere.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materialer er syrer, Stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-79-8
Molekylær formel C6H12O3
Molekylvægt (g/mol) 132.159
MDL nummer MFCD00063238
InChI nøgle RNVYQYLELCKWAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym solketal, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol, glycerolacetone, dioxolan, isopropylidene glycerol, 1,2-isopropylideneglycerol, 1,2-o-isopropylideneglycerol, 1,3-dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl, glycerol dimethylketal
PubChem CID 7528
IUPAC navn (2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol
SMIL CC1(OCC(O1)CO)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Solketal
Smeltepunkt -27 °C
Tæthed 1.064
Kogepunkt 188 °C til 190 °C
Flammepunkt 80 °C (176 °F)
Brydningsindeks 1.434
Mængde 500 g
Beilstein 104465
Merck Index 14,5213
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (fuldt ud), alkohol, acetaler, estere og ætere.
Formel vægt 132.16
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Solketal
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Solketal