Få mere at vide
Gilac™ Solid kasse
Solid Crate er designet til cateringfirmaer, restauratører, bagere, konditorer. Opbevaringskasse til råvarer, kager og chokoladelister. Stable med og uden låg, afrundede hjørner og flad bund for nem rengøring.
Brand: Gilac™ G179441-1
105.80 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Solid kasse.
- Til cateringvirksomheder og restauratører: opbevaringskasse til råvarer.
- Stabling med og uden låg, maksimal stablehøjdekapacitet.
- Innovativt design for endnu større bekvemmelighed:
- Afrundede hjørner og bund for nem rengøring.
- Optimerede sideforstærkninger giver dig mulighed for at tilpasse kasser med dit logo.
- Afrundede udvendige hjørner garanterer et skadesfrit arbejdsmiljø.
Tekniske data
3,7 gal. | |
Ingen | |
HDPE | |
Kasse | |
600 mm | |
400 mm | |
76 mm |
14 L | |
Hvid | |
Rektangulær | |
600 x 400 x 76 mm | |
23,6 tommer | |
15,7 tommer | |
3 tommer |