Learn More
Gilac™ Solid kasse
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
9 l
14 l
15 l
23 l
Dimensioner (L x B x H):
600 x 400 x 55 mm
600 x 400 x 76 mm
600 x 400 x 90 mm
300 x 400 x 100 mm
600 x 400 x 130 mm
Farve:
Blå
Gennemskinnelig
Grå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Description
- Solid kasse.
- Til cateringvirksomheder og restauratører: opbevaringskasse til råvarer.
- Stabling med og uden låg, maksimal stablehøjdekapacitet.
- Innovativt design for endnu større bekvemmelighed:
- Afrundede hjørner og bund for nem rengøring.
- Optimerede sideforstærkninger giver dig mulighed for at tilpasse kasser med dit logo.
- Afrundede udvendige hjørner garanterer et skadesfrit arbejdsmiljø.
Specifications
Specifications
| Kapacitet (engelsk) | 2,4 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 9 l |
| Lukketype | Ingen |
| Farve | Hvid |
| Materiale | HDPE |
| Form | Rektangulær |
| Produkttype | Kasse |
| Dimensioner (L x B x H) | 300 x 400 x 100 mm |
| Længde (metrisk) | 300 mm |
| Længde (engelsk) | 11,8 tommer |
| Show More |