Få mere at vide
Gilac™ Solid kasse
Solid Crate er designet til cateringfirmaer, restauratører, bagere, konditorer. Opbevaringskasse til råvarer, kager og chokoladelister. Stable med og uden låg, afrundede hjørner og flad bund for nem rengøring.
Brand:  Gilac™ G179477-1
115.64 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17958391
  • 153.00 DKK / Hver
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Solid kasse.
  • Til cateringvirksomheder og restauratører: opbevaringskasse til råvarer.
  • Stabling med og uden låg, maksimal stablehøjdekapacitet.
  • Innovativt design for endnu større bekvemmelighed:
    • Afrundede hjørner og bund for nem rengøring.
    • Optimerede sideforstærkninger giver dig mulighed for at tilpasse kasser med dit logo.
    • Afrundede udvendige hjørner garanterer et skadesfrit arbejdsmiljø.
Tekniske data
Tekniske data
4 gal.
Ingen
HDPE
Kasse
600 mm
400 mm
90 mm
15 L
Grå
Rektangulær
600 x 400 x 90 mm
23,6 tommer
15,7 tommer
3,5 tommer
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Gilac™ Solid kasse > Dimensioner (L x B x H): 600 x 400 x 90 mm, Kapacitet: 15 L, Farve: Grå