Få mere at vide
Uvex™ Softshell-jakke 7405-Midnight Navy
De uvex suXXeed-kollektionen får alt på plads: gennemtænkt funktionalitet, sporty design, spændende farvekontraster, usædvanlige materialekombinationer og et snit, der sidder som fod i hose. Kan bæres i industrielle og metalforarbejdningsmiljøer såvel som til fritid
Brand: Uvex™ 8931715
597.31 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Let softshell jakke uvex perfektionere
- Materiale: 94% polyester, 6% spandex
- Indvendigt: 100% polyester, mesh - åndbart, vand- og vindafvisende materiale
- Aftagelige ærmer, opretstående krave, reflekterende uvex logo, reflekterende rør
- Størrelser: S-XXXL
- Plejevejledning: - 30 °C vaskbar, umulig er klor og tørretumbler, strygning 1 punkt
Tekniske data
4X-stor | |
Polyester | |
Lynlås | |
Almindelig jakke |
Mænds | |
Blå | |
Genanvendelig | |
240 g/m² |