Få mere at vide
Uvex™ Softshell-jakke 7405-Midnight Navy
Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
Beskrivelse
- Let softshell jakke uvex perfektionere
- Materiale: 94% polyester, 6% spandex
- Indvendigt: 100% polyester, mesh - åndbart, vand- og vindafvisende materiale
- Aftagelige ærmer, opretstående krave, reflekterende uvex logo, reflekterende rør
- Størrelser: S-XXXL
- Plejevejledning: - 30 °C vaskbar, umulig er klor og tørretumbler, strygning 1 punkt
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | Medium |
| Køn | Mænds |
| Materiale | Polyester |
| Farve | Blå |
| Lukketype | Lynlås |
| Engangs | Genanvendelig |
| Produkttype | Almindelig jakke |
| Tykkelse | 240 g/m² |