Få mere at vide
Sofalcone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491148
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16491148 5 g
16482379 1 g
16482306 500 mg
16458866 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16491148 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB2184
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Sofalcone, a gastric antiulcer agent, is known to induce the expression of Heme oxygenase-1 (HO-1) in gastric epithelium.
Sofalcone, a gastric antiulcer agent, is known to induce the expression of Heme oxygenase-1 (HO-1) in gastric epithelium.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sofalcone
CAS 64506-49-6
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H30O6
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (221.97 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL O=C(O)COC1=CC(OC/C=C(C)/C)=CC=C1C(/C=C/C2=CC=C(OC/C=C(C)/C)C=C2)=O
Molekylvægt (g/mol) 450.52
Formel vægt 450.52
Procent renhed 99.12%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation