Få mere at vide
Natriumthiosulfat, 0,01N standardiseret opløsning, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11363777
Natriumthiosulfat, 0,01N standardiseret opløsning, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050114
1 L
Mængde:
1 L
4 L
20 L
Pakningsstørrelse:
20 L
4 L
Artikelnummer. 11363777
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035643.K2
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7772-98-7 | Na2O3S2 | 158.10 g/mol
Natriumthiosulfat, 0,01N standardiseret opløsning bruges i volumetrisk analyse til at estimere koncentrationen af visse forbindelser i opløsning (brintoverilte) samt klorindhold i blegepulver og vand. Det bruges som titrant i jodometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kemiske identifikatorer
CAS 7772-98-7
Molekylær formel Na2O3S2
Molekylvægt (g/mol) 158.10
MDL nummer MFCD00003499
InChI nøgle AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium saltVis mereVis mindre
PubChem CID 24477
IUPAC navn dinatrium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$1^{6}-sulfan
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium thiosulfate
Navn note Standardized Solution
Lineær formel Na2S2O3
Koncentration 0.01N
Opløselighedsinformation Immiscible with alcohol.
Formel vægt 158.1
Mængde 1 L
Fysisk form Væske
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerU02L526 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato06/08/2025 Artikelnummer035643.K7,035643.K2,035643.M4
Partinummer2533574 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato28/07/2025 Artikelnummer035643.K7,035643.K2,035643.M4
Partinummer2544617 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato23/07/2025 Artikelnummer035643.K7,035643.M4,035643.K2
Partinummer62500351 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato02/07/2025 Artikelnummer035643.K7,035643.M4,035643.K2
PartinummerP26L522 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato09/06/2025 Artikelnummer035643.K7,035643.M4,035643.K2
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Natriumthiosulfat, 0,01N standardiseret opløsning, Thermo Scientific Chemicals >