Få mere at vide
Natriumthiosulfat, 0,01N standardiseret opløsning, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343777
Mængde:
1 L
4 L
20 L
Pakningsstørrelse:
20 L
4 L
Artikelnummer. 11343777
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035643.M4
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7772-98-7 | Na2O3S2 | 158.10 g/mol
Natriumthiosulfat, 0,01N standardiseret opløsning bruges i volumetrisk analyse til at estimere koncentrationen af visse forbindelser i opløsning (brintoverilte) samt klorindhold i blegepulver og vand. Det bruges som titrant i jodometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7772-98-7
Molekylær formel Na2O3S2
Molekylvægt (g/mol) 158.10
MDL nummer MFCD00003499
InChI nøgle AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
PubChem CID 24477
IUPAC navn dinatrium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$1^{6}-sulfan
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium thiosulfate
Navn note Standardized Solution
Lineær formel Na2S2O3
Koncentration 0.01N
Opløselighedsinformation Immiscible with alcohol.
Formel vægt 158.1
Mængde 20 L
Fysisk form Væske
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privacy Policy.