Få mere at vide
Natriumtetrakis(4-fluorophenyl)borat dihydrat, 98%
Artikelnummer. 15492366
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15492366 1 g 1g
15412376 250 mg 250mg
15402376 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15492366 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55952.03
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 207683-22-5 | C24H20BF4NaO2 | 450,215 g/mol
Natriumtetrakis(4-fluorphenyl)boratdihydrat, bruges som reagens til tofasetitrering af ikke-ioniske overfladeaktive stoffer i nærværelse af anioniske overfladeaktive stoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Natriumtetrakis(4
-fluorphenyl)boratdihydrat, bruges som reagens til tofasetitrering af ikke-ioniske overfladeaktive stoffer i nærværelse af anioniske overfladeaktive stoffer.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 207683-22-5
Molekylær formel C24H20BF4NaO2
Molekylvægt (g/mol) 450.215
MDL nummer MFCD00149598
InChI nøgle MSDGDEJOIBMWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium tetrakis 4-fluorophenyl borate dihydrate, cesibor, tetrakis 4-fluorophenyl boron sodium, sodium tetrakis 4-fluorophenyl boranuide dihydrate, sodium tetrakis 4-fluorophenyl borate dihydrate nt, sodium tetrakis 4-fluorophenyl borate dihydrate, selectophore tm
PubChem CID 45073643
IUPAC navn natrium;tetrakis(4-fluorphenyl)boranuid;dihydrat
SMIL [B-](C1=CC=C(C=C1)F)(C2=CC=C(C=C2)F)(C3=CC=C(C=C3)F)C4=CC=C(C=C4)F.O.O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate
Mængde 1 g
Beilstein 4285808
Formel vægt 450,21 (414,18 Vandfri)
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.