Få mere at vide
Natriumtetrakis(4-fluorophenyl)borat dihydrat, 98%
Artikelnummer. 15412376
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15412376 250 mg 250mg
15492366 1 g 1g
15402376 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15412376 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55952.MD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 207683-22-5 | C24H20BF4NaO2 | 450,215 g/mol
Natriumtetrakis(4-fluorphenyl)boratdihydrat, bruges som reagens til tofasetitrering af ikke-ioniske overfladeaktive stoffer i nærværelse af anioniske overfladeaktive stoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Natriumtetrakis(4
-fluorphenyl)boratdihydrat, bruges som reagens til tofasetitrering af ikke-ioniske overfladeaktive stoffer i nærværelse af anioniske overfladeaktive stoffer.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 207683-22-5
Molekylær formel C24H20BF4NaO2
Molekylvægt (g/mol) 450.215
MDL nummer MFCD00149598
InChI nøgle MSDGDEJOIBMWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium tetrakis 4-fluorophenyl borate dihydrate, cesibor, tetrakis 4-fluorophenyl boron sodium, sodium tetrakis 4-fluorophenyl boranuide dihydrate, sodium tetrakis 4-fluorophenyl borate dihydrate nt, sodium tetrakis 4-fluorophenyl borate dihydrate, selectophore tm
PubChem CID 45073643
IUPAC navn natrium;tetrakis(4-fluorphenyl)boranuid;dihydrat
SMIL [B-](C1=CC=C(C=C1)F)(C2=CC=C(C=C2)F)(C3=CC=C(C=C3)F)C4=CC=C(C=C4)F.O.O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate
Mængde 250 mg
Beilstein 4285808
Formel vægt 450.21 (414.18 Anhydrous)
Procent renhed 98%