Få mere at vide
Natriumtetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borat, 97%, kan fortsætte med 1-5% vand
Artikelnummer. 15475125
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15475125 1 g 1g
15485125 5 g 5g
15495125 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15475125 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H30014.03
 Begrænset vare
På lager
Natriumtetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borat, 97%, C32H12BF24Na, CAS-nummer-79060-88-1 | CAS: 79060-88-1 | C32H12BF24Na | 886,209 g/mol
Natriumtetrakis[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]borat er et lipofilt tilsætningsstof af tetraphenylborat, og det bruges til opløsningsmiddelekstraktion af kationer og opløsningsmiddelpolymere membranelektroder og optoder. Det bruges også som en anionisk faseoverførselskatalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumtetrakis[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]borat er et lipofilt tilsætningsstof af tetraphenylborat, og det bruges til opløsningsmiddelekstraktion af kationer og opløsningsmiddelpolymere membranelektroder og optoder. Det bruges også som en anionisk faseoverførselskatalysator.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79060-88-1
Molekylær formel C32H12BF24Na
Molekylvægt (g/mol) 886.209
MDL nummer MFCD00043323
InChI nøgle LTGMONZOZHXAHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium tetrakis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl borate, nabarf, sodium tetrakis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl boranuide, sodium2-sulfonatoethylmethacrylate, sodium tetrakis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl bor, sodium tetrakis 3,5-bis-trifluoromethylphenyl borate, sodiotetrakis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl boron v, sodium tetrakis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl-borate, sodium tetrakis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl borate 1-
PubChem CID 23681909
IUPAC navn natrium;tetrakis[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]boranuid
SMIL [B-](C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)(C2=CC(=CC(=C2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)(C3=CC(=CC(=C3)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C4=CC(=CC(=C4)C(F)(F)F)C(F)(F)F.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate
Smeltepunkt 310 °C (dekomponering)
Assay Procent Noter kan indeholde 1 til 5 % vand
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 886.2
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate, may contain 1-5% water
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.