Få mere at vide
Natriumterefthalat, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11437315 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
11437315 10 g
1 options
Artikelnummer. 11437315 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0520943805
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Terephthalate
CAS 10028-70-3
Molekylær formel C8H4Na2O4
Mængde 10 g
Synonym disodium terephthalate, terephthalic acid disodium salt, terephthalic acid, disodium salt, sodium terephthalate, unii-gi30zoc0oo, gi30zoc0oo, disodiumterephthalate, acmc-1bvw0, disodium terephthalate 5g, 1,4-benzenedicarboxylicacid, sodium salt 1:?
InChI nøgle VIQSRHWJEKERKR-UHFFFAOYSA-L
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC navn dinatrium;terephthalat
Molekylvægt (g/mol) 210.096
PubChem CID 82305