Få mere at vide
Natriumsalicylat, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11438755 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11438755 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 11438755 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0522476201
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Salicylate
CAS 54-21-7
Molekylær formel C7H5NaO3
Mængde 1 kg
Synonym sodium salicylate, sodium 2-hydroxybenzoate, salsonin, clin, enterosalicyl, enterosalil, entrosalyl, glutosalyl, kerasalicyl, magsalyl
InChI nøgle ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)[O-])O.[Na+]
IUPAC navn natrium;2-hydroxybenzoat
Molekylvægt (g/mol) 160.104
PubChem CID 16760658
ChEBI CHEBI:9180
Formel vægt 160.11