Få mere at vide
Natriumsalicylat, 99%
Artikelnummer. 11468916
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11468916 250 g 250g
11458916 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11468916 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17056.30
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 54-21-7 | C7H5NaO3 | 160,104 g/mol
Natriumsalicylat bruges som et smertestillende og febernedsættende middel. Det virker også som et ikke-steroidt antiinflammatorisk lægemiddel (NSAID). Yderligere bruges det som en fosfor til påvisning af vakuum ultraviolet stråling og elektroner. Det tjener som en neurofibromatosis kappa B-hæmmer og reducerer oxidativt stress. Det finder anvendelse som et lægemiddel med funktionen at være antifebril og anti-reumatisk.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumsalicylat bruges som et smertestillende og febernedsættende middel. Det virker også som et ikke-steroidt antiinflammatorisk lægemiddel (NSAID). Yderligere bruges det som en fosfor til påvisning af vakuum ultraviolet stråling og elektroner. Det tjener som en neurofibromatosis kappa B-hæmmer og reducerer oxidativt stress. Det finder anvendelse som et lægemiddel med funktionen at være antifebril og anti-reumatisk.
Opløselighed Opløseligt i
vand, 1,4-dioxan, ethanol og glycerol.
Noter
Lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke syreminerale syrer, metalliske salte og jod.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54-21-7
Molekylær formel C7H5NaO3
Molekylvægt (g/mol) 160.104
MDL nummer MFCD00002440
InChI nøgle ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium salicylate, sodium 2-hydroxybenzoate, salsonin, clin, enterosalicyl, enterosalil, entrosalyl, glutosalyl, kerasalicyl, magsalyl
PubChem CID 16760658
ChEBI CHEBI:9180
IUPAC navn natrium;2-hydroxybenzoat
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)[O-])O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium salicylate
Smeltepunkt >300 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 250 g
Beilstein 3732792
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,8332
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, 1,4-dioxan, ethanol og glycerol.
Formel vægt 160.11
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Natriumsalicylat
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.