Få mere at vide
Natriumsalicylat, 99%
Beskrivelse
Natriumsalicylat bruges som et smertestillende og febernedsættende middel. Det virker også som et ikke-steroidt antiinflammatorisk lægemiddel (NSAID). Yderligere bruges det som en fosfor til påvisning af vakuum ultraviolet stråling og elektroner. Det tjener som en neurofibromatosis kappa B-hæmmer og reducerer oxidativt stress. Det finder anvendelse som et lægemiddel med funktionen at være antifebril og anti-reumatisk.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Natriumsalicylat bruges som et smertestillende og febernedsættende middel. Det virker også som et ikke-steroidt antiinflammatorisk lægemiddel (NSAID). Yderligere bruges det som en fosfor til påvisning af vakuum ultraviolet stråling og elektroner. Det tjener som en neurofibromatosis kappa B-hæmmer og reducerer oxidativt stress. Det finder anvendelse som et lægemiddel med funktionen at være antifebril og anti-reumatisk.
Opløselighed Opløseligt i
vand, 1,4-dioxan, ethanol og glycerol.
Noter
Lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke syreminerale syrer, metalliske salte og jod.
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Salicylate |
| Smeltepunkt | >300 °C |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 1000 g |
| Beilstein | 3732792 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Merck Index | 14,8332 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, 1,4-dioxan, ethanol og glycerol. |
| Formel vægt | 160.11 |
| Procent renhed | 99% |
Sicurezza e movimentazione
- Natriumsalicylat
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
RUO– Kun brug til forskning
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.