Få mere at vide
Natriumpyruvat (100 mM)
Artikelnummer. 11540396 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
20 x 100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Pakke med 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11540396 20 x 100 ml Pakke med 20
11530396 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11540396 Leverandør Gibco Leverandørnr. 11360088
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Natriumpyruvat (100 mM)
Natriumpyruvat tilsættes almindeligvis til cellekulturmediet som en energikilde ud over glukose. Da cellerne laver natriumpyruvat som en mellemmetabolit i glykolysevejen, er det ikke nødvendigt at supplere alle kulturer. Men hvis cellerne er blevet dyrket i medium suppleret med natriumpyruvat, anbefaler vi, at tilskuddet fortsættes, da cellerne vænner sig til denne tilsætning, og deres vækst vil halte uden. Gibco™ Natriumpyruvat, 100 mM opløsning er formuleret som 11 g pr. liter vand. Den endelige koncentration af natriumpyruvat anvendt i de fleste cellekulturmedier er 1 mM.
Produktanvendelse
Til in vitro diagnostisk brug.
Dual-site cGMP-produktion og kvalitetssystem
Gibco™ Sodium Pyruvate Solution fremstilles på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en sammenlignelig Gibco™ Sodium Pyruvate Solution-produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg (11360-070). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA, ISO 13485
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C
Oversigt Natriumpyruvat (100 mM), 20 x 100 mL, flydende, 2 til °8 C opbevaringstemperatur, 12 måneders holdbarhed, opbevaringsforhold i omgivelserne, beskyttet mod lys, brugt i cellekultur og pattedyrkultur, færre ressourcer brugt, mindre spild, til in vitro-diagnostik
Form Væske
Produkttype Natriumpyruvat
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
Mængde 20 x 100 ml
Til in vitro-diagnostisk brug.