Få mere at vide
Sodium Propionate-13C3, TRC
Artikelnummer. 30138310
Skift visning
Mængde:
1 mg
2 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138310 2 mg
30136044 1 mg
30009103 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138310 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6732902MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 152571-51-2
Molekylær formel 13C3H5NaO2
Molekylvægt (g/mol) 99.04
Synonym Propanoic-13C3 acid, sodium salt (9CI), Sodium propionate-13C3, Sodium propanoate-13C3, Propionic acid-1,2,3-13C3 sodium salt
SMIL [13CH3][13CH2][13C](O[Na])=O
Specifica
Kemisk navn eller materiale Sodium Propionate-13C3
Mængde 2 mg
InChI formel InChI=1S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1;
Formel vægt 99.0288
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.