CAS RN 152571-51-2
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Sodium Propionate-13C3, TRC
CAS: 152571-51-2 Molekylær formel: 13C3H5NaO2 Molekylvægt (g/mol): 99.04 Synonym: Propanoic-13C3 acid, sodium salt (9CI),Sodium propionate-13C3,Sodium propanoate-13C3,Propionic acid-1,2,3-13C3 sodium salt SMIL: [13CH3][13CH2][13C](O[Na])=O