Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium polyanetholesulfonate |
| Farve | Tan til hvid |
| pH | 5,0 til 7,0 (1 % vandig opløsning) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 500 g |
| Merck Index | 14,8666 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: opløselig. |
| IUPAC navn | natrium;1-methoxy-4-[(E)-prop-1-enyl]benzen;sulfit |
| Fysisk form | Krystaller eller pulver |