Få mere at vide
Sodium Picosulfate, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200099996
Encompass_Preferred
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. 16488518
Brand: Medchem Express HYB0544
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Sodium Picosulfate inhibits absorption of water and electrolytes, and increases their secretion.
Sodium Picosulfate inhibits absorption of water and electrolytes, and increases their secretion.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Picosulfate
CAS 10040-45-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H13NNa2O8S2
Mængde 10 mg
Synonym Sodium Picosulphate
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (207.72 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (207.72 mM)
SMIL O=S(OC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=N2)C3=CC=C(OS(=O)(O[Na])=O)C=C3)(O[Na])=O
Molekylvægt (g/mol) 481.41
Formel vægt 481.41
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.