Få mere at vide
Sodium Picosulfate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488518
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16488518 10 mg
16418366 100 mg
16414397 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16488518 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0544
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Sodium Picosulfate inhibits absorption of water and electrolytes, and increases their secretion.
Sodium Picosulfate inhibits absorption of water and electrolytes, and increases their secretion.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Picosulfate
CAS 10040-45-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H13NNa2O8S2
Mængde 10 mg
Synonym Sodium Picosulphate
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (207.72 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (207.72 mM)
SMIL O=S(OC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=N2)C3=CC=C(OS(=O)(O[Na])=O)C=C3)(O[Na])=O
Molekylvægt (g/mol) 481.41
Formel vægt 481.41
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism