Få mere at vide
Sodium phenylpyruvate monohydrate, 98%
Artikelnummer. 11467906
Mængde:
1 g
5 g
25 g
50 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
50g
5g
Artikelnummer. 11467906
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14027.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 122049-54-1 | C9H7O3 | 163.15 g/mol
Natriumphenylpyruvatmonohydrat bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumphenylpyruvatmonohydrat anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122049-54-1
Molekylær formel C9H7O3
Molekylvægt (g/mol) 163.15
MDL nummer MFCD00149109
InChI nøgle BTNMPGBKDVTSJY-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium phenylpyruvate monohydrate, sodium 2-oxo-3-phenylpropanoate hydrate, phenylpyruvic acid sodium salt monohydrate, phenylpyruvic acid, sodium salt, sodium hydrate ?-phenylpyruvate, l-phenyl pyruvic acid sodium salt, beta-phenylpyruvic acid sodium salt, acmc-2099lh, phenylpyruvic acid sodium hydrate, beta-phenylpyruvic acid, sodium salt
PubChem CID 23666336
IUPAC navn natrium;2-oxo-3-phenylpropanoat;hydrat
SMIL [O-]C(=O)C(=O)CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium phenylpyruvate monohydrate
Smeltepunkt >300°C
Lineær formel C6H5CH2COCO2Na·H2O
Mængde 5 g
Beilstein 4770978
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 204.16 (186.14 Anhydrous)
Procent renhed 98%