Få mere at vide
Natriumfenylpyruvat, 98%
Artikelnummer. 15413308
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15413308 5 g 5g
15423308 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15413308 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56767.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 114-76-1 | C9H7NaO3 | 186,142 g/mol
Phenylpyruvinsyre, natriumsalt er et substrat for phenylpyruvat decarboxylase og phenylpyruvat tautomerase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Phenylpyruvinsyre, natriumsalt er et substrat for phenylpyruvat decarboxylase og phenylpyruvat
tautomerase.
Opløselighed Opløseligt
i vand
Bemærkninger
Opbevares °ved 2-8 C. Undgå oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 114-76-1
Molekylær formel C9H7NaO3
Molekylvægt (g/mol) 186.142
MDL nummer MFCD00002590
InChI nøgle MQGYVGKMCRDEAF-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium phenylpyruvate, phenylpyruvic acid sodium salt, sodium 2-oxo-3-phenylpropanoate, unii-7528cw33ww, sodium ?-phenylpyruvate, phenylpyruvic acid, sodium salt, l-phenyl pyruvic acid sodium salt, beta-phenylpyruvic acid sodium salt, 2-oxo-3-phenylpropionic acid, 3-phenyl-2-oxopropanoic acid, sodium salt
PubChem CID 23667645
IUPAC navn natrium;2-oxo-3-phenylpropanoat
SMIL C1=CC=C(C=C1)CC(=O)C(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium phenylpyruvate
Smeltepunkt >300°C
Mængde 5 g
Beilstein 4770978
Opløselighedsinformation Soluble in water
Formel vægt 186.14
Procent renhed 98%