Få mere at vide
Natriumfenoxid, TRC
Artikelnummer. 30423493
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30423493 1 g
30424508 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30423493 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS2244351G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 139-02-6
Molekylær formel C6H5ONa
Molekylvægt (g/mol) 116.09
Synonym Phenol, sodium salt (1:1) (ACI), Phenol, sodium salt (8CI, 9CI), Sodium phenoxide (6CI), Phenol sodium, Sodium carbolate, Sodium phenate, Sodium phenolate, Sodium phenylate
IUPAC navn natrium; fenoxid
SMIL [Na+].[O-]c1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium phenoxide
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H6O.Na/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7H;/q;+1/p-1
Formel vægt 116.0238