Få mere at vide
Natriumfenoxid, 98%
Artikelnummer. 11431597
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11431597 50 g 50g
11441597 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11431597 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25002.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 139-02-6 | C6H5NaO | 116,10 g/mol
Natriumphenoxid bruges som forløber for arylethere og involveret i fremstillingen af phenylethere og metalphenolater. Det fungerer som et antiseptisk middel og bruges i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumphenoxid bruges som en forløber for arylethere og involveret i fremstillingen af phenylethere og metalphenolater. Det fungerer som et antiseptisk middel og bruges i organisk syntese.
Opløselighed Meget opløseligt i vand
, opløseligt i alkohol Opløseligt i vand, acetone og alkohol.
Bemærkninger
Hygroskopisk og luftfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 139-02-6
Molekylær formel C6H5NaO
Molekylvægt (g/mol) 116.10
MDL nummer MFCD00013134
InChI nøgle NESLWCLHZZISNB-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium phenoxide, sodium phenolate, sodium phenate, phenolate sodium, sodium benzenolate, sodium carbolate, phenol sodium, phenol sodium salt, phenol, sodium salt, naoph
PubChem CID 4445035
ChEBI CHEBI:52476
SMIL [Na+].[O-]C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium phenoxide
Smeltepunkt >300 °C
Lugt Fenol-lignende
Lineær formel C6H5ONa
Mængde 50 g
FN nummer UN2905
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Meget opløselig i vand, opløselig i alkohol, opløselig i vand, acetone og alkohol.
IUPAC navn natrium; phenoxid
Formel vægt 116.09
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium phenoxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium phenolate