Få mere at vide
Sodium Phenolate Trihydrate, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15881221
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15881221 500 g
15871221 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15881221 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8208730500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 156150-40-2
Tekniske data
Smeltepunkt 56°C to 61°C
MDL nummer MFCD00149636
Mængde 500 g
Synonym Sodium phenolate trihydrate, Phenol sodium salt, Sodium phenolate trihydrate
Molekylvægt (g/mol) 170.14