Få mere at vide
Natriumoktanoat, 96%
Artikelnummer. 11485513
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Unit Size:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11485513 500 g 500g
11475513 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11485513 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A13451.36
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 1984-06-1 | C8H15NaO2 | 166,20 g/mol
Natriumoctanoat kan anvendes som en proteinstabilisator for molekyler såsom albumin og fibrinogen under betingelser såsom varmesterilisering. Bruges også til fraktionering af blodplasma.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumoctanoat kan anvendes som en proteinstabilisator for molekyler såsom albumin og fibrinogen under betingelser såsom varmesterilisering. Bruges også til fraktionering af blodplasma.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1984-06-1
MDL nummer MFCD00058511
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sodium octanoate
Smeltepunkt >300 °C
Molekylær formel C8H15NaO2
Mængde 500 g
Beilstein 3597723
Synonym sodium octanoate, sodium caprylate, octanoic acid, sodium salt, sodium n-octanoate, sodium octoate, caprylic acid sodium salt, natrium octanoat, octanoic acid sodium salt, unii-9xtm81vk2b, 9xtm81vk2b
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
InChI nøgle BYKRNSHANADUFY-UHFFFAOYSA-M
SMIL CCCCCCCC(=O)[O-].[Na+]
IUPAC navn natrium; octanoat
Molekylvægt (g/mol) 166.20
PubChem CID 23664772
Formel vægt 166.2
Procent renhed 96%