Få mere at vide
Natriumoktanoat, 96%
Artikelnummer. 11475513
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11475513 100 g 100g
11485513 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11475513 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13451.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1984-06-1 | C8H15NaO2 | 166,20 g/mol
Natriumoctanoat kan anvendes som en proteinstabilisator for molekyler såsom albumin og fibrinogen under betingelser såsom varmesterilisering. Bruges også til fraktionering af blodplasma.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumoctanoat kan anvendes som en proteinstabilisator for molekyler såsom albumin og fibrinogen under betingelser såsom varmesterilisering. Bruges også til fraktionering af blodplasma.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1984-06-1
MDL nummer MFCD00058511
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium octanoate
Smeltepunkt >300°C
Molekylær formel C7H4BrNS
Mængde 100 g
Beilstein 3597723
Synonym 4-bromophenyl isothiocyanate, trichofytocid, p-bromophenyl isothiocyanate, 4-bromophenylisothiocyanate, benzene, 1-bromo-4-isothiocyanato, bromobenzene-4-isothiocyanate, isothiocyanic acid, p-bromophenyl ester, acmc-1bqku, wln: scnr de, p-bromophenylisothiocyanate
Opløselighedsinformation Soluble in water.
InChI nøgle XQACWEBGSZBLRG-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC=C1N=C=S)Br
IUPAC navn 1-brom-4-isothiocyanatobenzen
Molekylvægt (g/mol) 214.08
PubChem CID 16133
Formel vægt 166.2
Procent renhed 96%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium octanoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium caprylate