Få mere at vide
Sodium nitrite, 99%, extra pure, contains an anticaking reagent Artikelnummer.: 10370494
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1940.00 DKK
    1927.73 DKK / 10kg
    Spare 12.27 DKK
    0.63% Slukket
Sodium nitrite, 99%, extra pure, contains an anticaking reagent
Artikelnummer. 10370494 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
10 kg, Plast tromle, 10kg
Mængde:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10370494
Brand: Thermo Scientific Acros 196620100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1940.00 DKK
    1927.73 DKK / 10kg
    Spare 12.27 DKK
    0.63% Slukket
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7632-00-0 | NNaO2 | 69.00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7632-00-0
Molekylær formel NNaO2
Molekylvægt (g/mol) 69.00
MDL nummer MFCD00011118
InChI nøgle LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing saltsVis mereVis mindre
PubChem CID 23668193
ChEBI CHEBI:78870
IUPAC navn natrium; nitrit
SMIL [Na+].[O-]N=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium nitrite
Navn note 99%
Farve Gul
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 10 kg
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel NaNO2
Fieser 01,1097; 02,386; 04,459; 06,547; 09,432; 11,491; 13,170; 16,86
Merck Index 15, 8779
Formel vægt 69
Procent renhed ≥98.5%
Grad Ekstra ren
Emballage Plast tromle
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0439261 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 Artikelnummer196620010,196620100,196620025
PartinummerA0468838 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato31/01/2025 Artikelnummer196620010,196620100,196620025
PartinummerA0461215 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato21/03/2024 Artikelnummer196620010,196620100,196620025
PartinummerA0439261 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato25/08/2023 Artikelnummer196620010,196620100,196620025
PartinummerA0451023 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato02/05/2023 Artikelnummer196620010,196620100,196620025
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Sodium nitrite, 99%, extra pure, contains an anticaking reagent >