Få mere at vide
Natriumnitrit, 98%
Artikelnummer. 11442958
Skift visning
Mængde:
1000 g
5000 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11442958 5000 g
11432958 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11442958 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18668.0I
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7632-00-0 ∣ NaNO2 ∣ 69,00 g/mol
Natriumnitrit bruges i mange industrielle anvendelser, dvs. i kødbehandling, farvning og konservering. Det bruges som et reagens i analytisk kemi, en modgift ved cyanidforgiftning, en elektrolyt ved elektrokemisk slibning, som en køleopløsning i lukkede kredsløbssystemer og som et additiv i industrifedt. Det finder anvendelse som korrosionsinhibitor såvel som i gummiindustrien. I metallurgien bruges det til fosfatering og detinning. Det fungerer som en forløber for diazofarvestoffer, nitrosoforbindelser og forskellige organiske forbindelser som lægemidler. Som fødevaretilsætningsstof bruges det til at forhindre botulisme.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Natriumnitrit anvendes i mange industrielle anvendelser, herunder til kødkonservering, farvning og konservering. Det bruges som reagens i analytisk kemi, som modgift ved cyanidforgiftning, som elektrolyt i elektrokemisk maling, som køleløsning i lukkede systemer og som tilsætningsstof i industrielle fedtstoffer. Det anvendes både som korrosionshæmmer og i gummiindustrien. I metallurgi bruges det til fosfatisering og detinering. Det fungerer som forløber for diazofarvestoffer, nitrosoforbindelser og forskellige organiske forbindelser som lægemidler. Som fødevaretilsætningsstof bruges det til at forhindre botulisme.
Opløselighed
Opløselig i vand, methanol, ethanol, ammoniak, salpetersyre. Let opløselig diethylether.
Bemærk
Nedbrydes over 320°. Hygroskopisk. Inkompatibel med reduktionsmidler, stærke oxiderende midler, organiske stoffer, fint pulveriserede metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7632-00-0
Molekylær formel NaNO2
Molekylvægt (g/mol) 69.00
MDL nummer MFCD00011118
InChI nøgle LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
PubChem CID 23668193
ChEBI CHEBI:78870
IUPAC navn natriumnitrit
SMIL [Na+].[O-]N=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium nitrite
Smeltepunkt 271 °C (dekomponering)
Fysisk form Krystallinsk pulver og/eller krystaller
Mængde 5000 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
Tæthed 2.17
Lineær formel NaNO2
FN nummer UN1500
Merck Index 14,8648
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, methanol, ethanol, ammoniak, salpetersyre. Let opløselig diethylether.
Formel vægt 69
Procent renhed 98%
Grad Ubedømt
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium nitrite
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 3
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium nitrite