Få mere at vide
Sodium Nitrite-15N, TRC
Artikelnummer. 30138626
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138626 1 g
30132955 2.5 g
30004995 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138626 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6480021G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68378-96-1
Molekylær formel 15N O2 . Na
Molekylvægt (g/mol) 69.99
Synonym Nitrous-15N acid, sodium salt (9CI), Sodium 15N-nitrite, Sodium nitrite-15N
SMIL [Na+].[O-][15N]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Nitrite-15N
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1/i1+1;
Formel vægt 69.9797