CAS RN 68378-96-1
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Sodium Nitrite-15N, TRC
CAS: 68378-96-1 Molekylær formel: 15N O2 . Na Molekylvægt (g/mol): 69.99 Synonym: Nitrous-15N acid, sodium salt (9CI),Sodium 15N-nitrite,Sodium nitrite-15N SMIL: [Na+].[O-][15N]=O