Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Iodide |
| Navn note | Meets analytical specification of Ph.Eur. BP, USP |
| Mængde | 1 kg |
| Lineær formel | NaI |
| FN nummer | 3077 |
| Formel vægt | 149.89g/mol |
| Procent renhed | 99 to 100.5% (calc. to the dried substance) |
| Grad | puriss. |
| Emballage | Plastflaske |
| Tæthed | Vapor Density: >1 (vs air) |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium iodide
- Advarsel
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- MIXTURE LIST-Indeholder: sodium iodide