Få mere at vide
Natriumhydroxid (hvide pellets), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10192863
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10192863 500 g Poly flaske 500g
10306323 2.5 kg Poly flaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10192863 Supplier Fisher BioReagents Supplier No. BP359500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Add to basket
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39,997 g/mol
Natriumhydroxid (hvide pellets)
Natriumhydroxid bruges til at justere pH-værdien af buffere til molekylærbiologi og cellekulturapplikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1310-73-2
Molekylær formel HNaO
Molekylvægt (g/mol) 39.997
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC navn natriumhydroxid
SMIL [OH-].[Na+]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sodium Hydroxide
pH 14
Farve Hvid
Kogepunkt 1390 °C
Smeltepunkt 318 °C
Assay Procent Noter ≥98 %
FN nummer 1823
Mængde 500 g
Formel vægt 40
Procent renhed ≥97.0%
Identifikation Beståelsesprøve
Emballage Poly flaske
Damptryk 1 mbar ved 700 °C
Fysisk form Fast stof
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium hydroxide
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Hazard Statement
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.