Få mere at vide
Natriumhydroxid, teknisk, perle, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10582143 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
3 kg
5 kg
10 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Plastfad
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
3kg
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10582143 5 kg Plast pulver krukke 5kg
10647232 1 kg Plast pulver krukke 1kg
10192920 3 kg Plast pulver krukke 3kg
10765341 10 kg Plastfad 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10582143 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/4800/65
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    613.59 DKK
    555.23 DKK / 5kg
    Spare 58.36 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-73-2
Molekylær formel HNaO
Molekylvægt (g/mol) 39.997
MDL nummer 3548
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC navn natriumhydroxid
SMIL [OH-].[Na+]
Tekniske data
pH 14
Farve Hvid
Kogepunkt 1390 °C
Smeltepunkt 318 °C
Mængde 5 kg
Formel vægt 40g/mol
Emballage Plast pulver krukke
Damptryk 1 mbar 700
Fysisk form Fast stof
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.