Få mere at vide
Natriumhydroxidopløsning, volumetrisk, 5,0 M NaOH (5,0 N), Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
:
1 L
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium hydroxide solution |
| pH | 14 |
| Farve | Farveløs |
| Kogepunkt | 105°C to 140°C (1,013 hPa) |
| CAS | 1310-73-2 |
| CAS min % | ≥ 70% |
| Smeltepunkt | -12°C to -10°C |
| CAS Max % | <90% |
| Lineær formel | NaOH |
| Tæthed | 1.327 g/cm3 (25°C) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium hydroxide solution
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: sodium hydroxide