Få mere at vide
Natriumhydroxidopløsning, volumetrisk, 2 M NaOH (2N), Honeywell Fluka
Artikelnummer. 15654880 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15654880 1 L Poly flaske 1 L
1 options
Artikelnummer. 15654880 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 352541L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Volumetrisk, 2 M NaOH (2N)
Honeywells ´højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og inkluderer:
  • Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
  • Buffere fås som koncentrater eller klar til brug
  • Reagenser til kompleksometri:
    • Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmidler
  • Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hydroxide solution
Navn note Volumetric, 2 M NaOH (2N)
Kogepunkt 105°C to 140°C
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
CAS min % ≥90.0000%, ≥5.0000%
CAS Max % ≤100.0000%, <10.0000%
Molekylær formel HNaO
Lineær formel NaOH
Koncentration 2 M NaOH (2N)
MDL nummer MFCD00003548
FN nummer UN1824
Tæthed 1.08 g/cm3
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Mængde 1 L
SMIL [OH-].[Na+]
IUPAC navn natriumhydroxid
Molekylvægt (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formel vægt 40.0
Grad Volumetrisk
Emballage Poly flaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.