Få mere at vide
Natriumhydroxidopløsning, volumetrisk, 0,5 M NaOH (0,5N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15614900
Skift visning
Mængde:
1 L
5 L
10 L
6 x 1 L
Emballage:
Cubitainer™
Poly Bottle
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
5 L
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15614900 1 L Poly flaske 1 L
15644900 5 L Cubitainer™ 5 L
15634900 5 L Poly flaske 5 L
15654900 6 x 1 L Poly flaske Pakke med 6
15604900 10 L Cubitainer™ 10 L
15694890 10 L Poly Bottle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15614900 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 352571L
Request Bulk or Custom Format
Volumetrisk, 0,5 M NaOH (0,5N)
Honeywells ´højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og inkluderer:
  • Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
  • Buffere fås som koncentrater eller klar til brug
  • Reagenser til kompleksometri:
    • Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmidler
  • Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-73-2 , 7732-18-5
Molekylær formel HNaO
Molekylvægt (g/mol) 39.997
MDL nummer MFCD00003548
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC navn natriumhydroxid
SMIL [OH-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hydroxide solution
Navn note Volumetric, 0.5 M NaOH (0.5N)
Kogepunkt >100 °C
CAS min % ≥90.0000%, ≥1.0000%
CAS Max % ≤100.0000%, <2.0000%
Lineær formel NaOH
Koncentration 0.5 M NaOH (0.5N)
FN nummer UN1824
Tæthed 1.020 g/cm3
Mængde 1 L
Formel vægt 40.00
Grad Volumetrisk
Emballage Poly flaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide; caustic soda