Få mere at vide
Natriumhydroxidopløsning, volumetrisk, 0,5 M NaOH (0,5N), Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
1 L
5 L
10 L
6 x 1 L
Emballage:
Cubitainer™
Poly Bottle
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
5 L
Pakke med 6
Beskrivelse
Honeywells ´højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og inkluderer:
- Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
- Buffere fås som koncentrater eller klar til brug
- Reagenser til kompleksometri:
- Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
- Maskeringsmidler
- Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium hydroxide solution |
| Farve | Farveløs |
| Navn note | Volumetric, 0.5 M NaOH (0.5N) |
| Kogepunkt | >100 °C |
| CAS min % | ≥90.0000%, ≥1.0000% |
| CAS Max % | ≤100.0000%, <2.0000% |
| Lineær formel | NaOH |
| Koncentration | 0.5 M NaOH (0.5N) |
| FN nummer | UN1824 |
| Tæthed | 1.020 g/cm3 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium hydroxide solution
- Advarsel
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H290-Kan ætse metaller.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: sodium hydroxide; caustic soda