Få mere at vide
Sodium Hydroxide Solution, Supelco™
Artikelnummer. 15873881
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
4 L
10 L
25 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15873881 1 L -
15895230 2.5 L 2.5 L
15805240 4 L -
15815240 10 L -
15867710 25 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15873881 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1091371000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    285.00 DKK
    174.02 DKK / 1 L
    Spare 110.98 DKK
    38% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
C(NaOH) = 1 mol/L (1 N), Titripur™, reag. Ph. Eur., reag. USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-73-2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Hydroxide Solution
Molekylær formel NaOH
MDL nummer MFCD00003548
Tæthed 1.04 g/cm3 at 20°C
Mængde 1 L
Molekylvægt (g/mol) 40
Grad Not Available
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide solution c(NaOH) = 1 mol/l (1 N) Titripur Reag. Ph Eur,Reag. USP
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide