Få mere at vide
Natriumhydroxidopløsning, volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 1 M NaOH (1N), Solstice
Artikelnummer. 15634890
Skift visning
Mængde:
1 L
5 L
10 L
20 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Emballage:
Plastflaske
VOLPAC™ BEHOLDER
VOLPAK Container
Pakningsstørrelse:
10 L
20 L
5 L
Pakke med 4
Pakke med 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15634890 1 L Plastflaske -
15674890 5 L VOLPAK Container 5 L
15664890 5 L Plastflaske 5 L
15684890 6 x 1 L Plastflaske Pakke med 6
15624890 10 L VOLPAC™ BEHOLDER 10 L
15614890 10 L - 10 L
15654890 4 x 5 L Plastflaske Pakke med 4
15644890 20 L - 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15634890 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 352561L
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 1 M NaOH (1N)
Solstices højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og omfatter:
  • Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
  • Buffere tilgængelige som koncentrater eller klar-til-brug
  • Reagenser til kompleksometri:
    • Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmidler
  • Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-73-2
Molekylær formel HNaO
Molekylvægt (g/mol) 39.997
MDL nummer MFCD00003548
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC navn natriumhydroxid
SMIL [OH-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hydroxide solution
Lineær formel NaOH
Koncentration 1M
FN nummer UN1824
Mængde 1 L
Formel vægt 40g/mol
Emballage Plastflaske
Damptryk 3 mmHg (37 °C)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide; caustic soda