Få mere at vide
Natriumhydroxidopløsning 0,5 M (0,5 N), NIST Standardløsning klar til brug til volumetrisk analyse, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
Natriumhydroxidopløsning, NIST standardløsning klar til brug til volumetrisk analyse
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 12 |
| Farve | Farveløs |
| Kogepunkt | 100 °C |
| Smeltepunkt | 0 °C |
| Mængde | 10 L |
| Emballage | Taske i æske |
| Dampdensitet | > 1.0 |
| Fysisk form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium hydroxide, solution 0.5M
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.