Få mere at vide
Sodium Hydroxide Solution, 5.0M, Chem-Lab
Mængde:
1 L
Emballage:
Plastic Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
Beskrivelse
Sodium hydroxide is used in many industries, mostly as a strong chemical base in the manufacture of pulp and paper, textiles, drinking water, soaps and detergents and as a drain cleaner.
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 13 |
| Farve | Colorless |
| Kogepunkt | 100°C |
| CAS | 1310-73-2 |
| Molekylær formel | HNaO |
| Koncentration | 5 mol/L |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | 200g NaOH per 1L H2O |
| Tæthed | 1.18g/mL |
| Synonym | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
| Opløselighedsinformation | Water Soluble |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium hydroxide 5 mol/l
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H290-Kan ætse metaller.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium hydroxide, pellets a.r.