Få mere at vide
Natriumhydroxidopløsning 50 % (vægt/vægt), BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Artikelnummer. 13235423 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
:
1 L
Artikelnummer.
13235423 1 L
1 options
Artikelnummer. 13235423 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 3727.1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
  • VIGTIGT: Materialet fryser, hvis det opbevares under 60 °F (16 °C). Beskyt mod luft for at undgå absorption af kuldioxid.
Tekniske data
Kogepunkt 119°C to 135°C (1013 hPa)
CAS 1310-73-2
Smeltepunkt 9°C to 10°C
Analyseprocentområde 49.5 to 50.5%
Molekylær formel HNaO
MDL nummer MFCD00003548
FN nummer 1824
Tæthed 1.53 g/cm³ (20°C)
Synonym Caustic soda
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Mængde 1 L
SMIL [OH-].[Na+]
IUPAC navn natriumhydroxid
Molekylvægt (g/mol) 40.00
Emballage Plastflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1LT SODIUM HYDROXIDE 50%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: sodium hydroxide