Få mere at vide
500ML Sodium hydroxide solution 50% in H2O
Brand: Honeywell Research Chemicals 415413-500ML
500ML Sodium hydroxide solution 50% in H2O
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
Signalord
Farekategori
Faresætning
Sikkerhedssætning
Supplerende oplysninger
- Sodium hydroxide solution
Signalord
- Fare
Farekategori
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
- MIXTURE LIST-Indeholder: sodium hydroxide; caustic soda