Få mere at vide
Natriumhydroxidopløsning, 4M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12983614 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12983614 1000 mL 1000ml
1 options
Artikelnummer. 12983614 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. VL 301 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    304.00 DKK
    240.59 DKK / 1000ml
    Spare 63.41 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Koncentration 4 mol/L
Mængde 1000 mL
Normalitet 4 eq/L
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide 4M Volumetric Solution (VL 301)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask handen grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i et indsamlingssted for farligt affald eller specialaffald ihenhold til de lokale, regionale,nationa