Få mere at vide
Sodium Hydroxide Solution, 40% w/w (d=1.43), for the determination of nitrogen, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 15978776 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
5 L
Pakningsstørrelse:
5 L
Artikelnummer. 15978776
Brand: Fisher Chemical S/4960/21
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Sodium hydroxide solution suitable for use as a titrant for the determination of nitrogen by Kjeldahl method.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Analyseprocentområde 40% (w/w)
Tæthed 1.43
Mængde 5 L
Emballage HDPE Plastic Bottle
Fysisk form Liquid
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide, 40% w/w
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.